2-Butin-1,4-diol
Lieferant: CHEMPUR
Gefahr
Synonyme: 1,4-Dihydroxy-2-butyne, But-2-yne-1,4-diol
FL9074.1 FL9074.5
CHMPFL9074.1EA 0 EUR
CHMPFL9074.1 CHMPFL9074.5
2-Butin-1,4-diol
2-Butin-1,4-diol
Formel: C₄H₆O₂
Molecular Weight: 86.09 g/mol
Siedepunkt: 238
Schmelzpunkt: 55…58 °C
Dichte: 1.1001 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 142
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002915
CAS-Nummer: 110-65-6
EINECS: 203-788-6
UN: 2716
ADR: 6.1 III