2-Butin-1,4-diol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 1,4-Dihydroxy-2-butyne, But-2-yne-1,4-diol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.01537.0100 8.01537.0500 8.01537.9065 8.01537.9030
8.01537.0100EA 30.2 EUR
8.01537.0100 8.01537.0500 8.01537.9065 8.01537.9030
2-Butin-1,4-diol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-Butin-1,4-diol
Formel: C₄H₆O₂
Molecular Weight: 86.09 g/mol
Siedepunkt: 238
Schmelzpunkt: 55…58 °C
Dichte: 1.1001 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 142 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002915
CAS-Nummer: 110-65-6
EINECS: 203-788-6
UN: 2716
ADR: 6.1 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 3740 g/l (25 °C)
Melting Point 54 - 57 °C
Molar Mass 86.09 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Boiling Point 125 - 127 °C (3 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 152 °C
Density 1.11 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 7.5 (100 g/l, H2O, 23 °C)
Ignition Point 410 °C
Synonyms 1,4-Dimethoxyacetylene
Hill Formula C4H6O2