2-Butin-1,4-diol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,4-Dihydroxy-2-butyne, But-2-yne-1,4-diol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
B103209-100G
B103209-1KG
B103209-500G
SIALB103209-100GEA
56.2
EUR
SIALB103209-100G
SIALB103209-1KG
SIALB103209-500G
2-Butin-1,4-diol, Sigma-Aldrich®
2-Butin-1,4-diol
Formel:
C₄H₆O₂ Molecular Weight: 86,09 g/mol Siedepunkt: 238 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 55…58 °C Dichte: 1,1001 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 142 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002915 CAS-Nummer: 110-65-6 EINECS: 203-788-6 UN: 2716 ADR: 6.1,III |