1-Decin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

244384-25G 244384-5G
SIAL244384-25GEA 102 EUR
SIAL244384-25G SIAL244384-5G
1-Decin, Sigma-Aldrich®
1-Decin
Formel: C₁₀H₁₈
Siedepunkt: 174 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –44 °C
Dichte: 0,766 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009576
CAS-Nummer: 764-93-2
EINECS: 212-132-8
UN: 3295
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR