1-Hexin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Butylacetylen
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
244422-100ML
244422-25ML
SIAL244422-100MLEA
133
EUR
SIAL244422-100ML
SIAL244422-25ML
1-Hexin, Sigma-Aldrich®
1-Hexin
Formel:
C₆H₁₀ Molecular Weight: 82,15 g/mol Siedepunkt: 71 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –132 °C Dichte: 0,7147 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –20 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00009504 CAS-Nummer: 693-02-7 EINECS: 211-736-9 UN: 1993 ADR: 3,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...