1-Pentin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
256560-25G 256560-5G
SIAL256560-25GEA 101 EUR
SIAL256560-25G SIAL256560-5G
1-Pentin, Sigma-Aldrich®
1-Pentin
Formel: C₅H₈
Molecular Weight: 68.12 g/mol
Siedepunkt: 40
Schmelzpunkt: –90 °C
Dichte: 0.6901 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009469
CAS-Nummer: 627-19-0
EINECS: 210-987-1
UN: 1993
ADR: 3 II