3-Hexin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
306894-25G 306894-5G
SIAL306894-25GEA 121 EUR
SIAL306894-25G SIAL306894-5G
3-Hexin, Sigma-Aldrich®
3-Hexin
Formel: C₆H₁₀
Molecular Weight: 82,15 g/mol
Siedepunkt: 81 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –61,5 °C
Dichte: 0,7231 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 0 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009381
CAS-Nummer: 928-49-4
EINECS: 213-173-4
UN: 1993
ADR: 3,II