3-Chlor-3-methyl-1-butin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
301345-25G 301345-5G
SIAL301345-25GEA 354 EUR
SIAL301345-25G SIAL301345-5G
3-Chlor-3-methyl-1-butin, Sigma-Aldrich®
3-Chlor-3-methyl-1-butin
Formel: C₅H₇Cl
Molecular Weight: 102,56 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00190221
CAS-Nummer: 1111-97-3
EINECS: 214-188-9
UN: 1993
ADR: 3,II