2-Methyl-3-butin-2-ol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Methylbut-3-in-2-ol, 3-Hydroxy-3-methyl-1-butin
156820010 156822500 156820025
ACRO156820010EA 67.1 EUR
ACRO156820010 ACRO156822500 ACRO156820025
2-Methyl-3-butin-2-ol 98%
2-Methyl-3-butin-2-ol
Formel: C₅H₈O
Molecular Weight: 84,12 g/mol
Siedepunkt: 104 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 3 °C
Dichte: 0,8608 g/cm³
Flammpunkt: 21 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004467
CAS-Nummer: 115-19-5
EINECS: 204-070-5
UN: 1987
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06113
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≤1.0 % tetrahydrofuran
Color scale ≤100 APHA
Iron (Fe) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.05 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Strontium (Sr) ≤0.05 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.005 %
Titrable acid ≤0.035 meq/g
Insoluble matter ≤0.005 %