2-Methyl-3-butin-2-ol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Methylbut-3-in-2-ol, 3-Hydroxy-3-methyl-1-butin
L07593.AE L07593.AP L07593.0F AB172513.0100
L07593.AEEA 25.4 EUR
L07593.AE L07593.AP L07593.0F ABCRAB172513.0100
2-Methyl-3-butin-2-ol ≥98%
2-Methyl-3-butin-2-ol
Purity: 98% CAS No.: 115-19-5 Molecular Formula: C5H8O Formula Weight: 84.12 Flash Point: 22°(72°F) Refractive Index: 1.4210 Melting Point: 2-3° Boiling Point: 103-104° Beilstein Reference: 635746 Merck Reference: 14,6034 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00004467
Formel: C₅H₈O
Molecular Weight: 84,12 g/mol
Siedepunkt: 103…104 °C
Schmelzpunkt: 2…3 °C
Dichte: 0,863
Flammpunkt: 22 °C (72 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004467
CAS-Nummer: 115-19-5
EINECS: 204-070-5
UN: 1987
ADR: 3,II
Merck Index: 14,6034