3,3-Dimethyl-1-butin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3,3-Dimethylbutyne
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
244392-25G 244392-5G
SIAL244392-25GEA 339 EUR
SIAL244392-25G SIAL244392-5G
3,3-Dimethyl-1-butin, Sigma-Aldrich®
3,3-Dimethyl-1-butin
Formel: C₆H₁₀
Siedepunkt: 38 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –78,2 °C
Dichte: 1,0003 g/cm³ (0 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008852
CAS-Nummer: 917-92-0
EINECS: 213-035-3
UN: 3295
ADR: 3,II