4-Methyl-1-pentin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
L05537.03 L05537.06
L05537.03EA 48.9 EUR
L05537.03 L05537.06
4-Methyl-1-pentin ≥97%
4-Methyl-1-pentin
Purity: 97% CAS No.: 7154-75-8 Molecular Formula: (CH3)2CHCH2C≡CH Formula Weight: 82.15 Flash Point: -24°(-11°F) Refractive Index: 1.3930 Boiling Point: 61-62° Beilstein Reference: 1731077 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00039857
Formel: C₆H₁₀
Molecular Weight: 82,15 g/mol
Siedepunkt: 61…62 °C
Schmelzpunkt: –110,3 °C
Dichte: 0,698
Flammpunkt: –24 °C (–11 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039857
CAS-Nummer: 7154-75-8
UN: 3295
ADR: 3,II