5-Methyl-1-hexin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
L06014.06 L06014.14
L06014.06EA 54.3 EUR
L06014.06 L06014.14
5-Methyl-1-hexin ≥98%
5-Methyl-1-hexin
Purity: 98% CAS No.: 2203-80-7 Molecular Formula: (CH3)2CH(CH2)2C≡CH Formula Weight: 96.17 Flash Point: -4°(24°F) Refractive Index: 1.4075 Boiling Point: 91-93° Beilstein Reference: 1731845 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00041610
Formel: C₇H₁₂
Molecular Weight: 96,17 g/mol
Siedepunkt: 91…93 °C
Schmelzpunkt: –125 °C
Dichte: 0,732
Flammpunkt: –4 °C (24 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041610
CAS-Nummer: 2203-80-7
UN: 3295
ADR: 3,II