5-Methyl-1-hexin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
662860-25G 662860-5G
SIAL662860-25GEA 171 EUR
SIAL662860-25G SIAL662860-5G
5-Methyl-1-hexin, Sigma-Aldrich®
5-Methyl-1-hexin
Formel: C₇H₁₂
Molecular Weight: 96,17 g/mol
Siedepunkt: 92 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –125 °C
Dichte: 0,7274 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00041610
CAS-Nummer: 2203-80-7
UN: 1993
ADR: 3,II