3-Cyclopentylpropin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (2-Propinyl)cyclopentan, (2-Propynyl)cyclopentane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
632074-1G 632074-5G
SIAL632074-1GEA 74.2 EUR
SIAL632074-1G SIAL632074-5G
3-Cyclopentylpropin, Sigma-Aldrich®
3-Cyclopentylpropin
Formel: C₈H₁₂
Molecular Weight: 108.18 g/mol
Siedepunkt: 132
Dichte: 0.827 g/cm³ (24.5 °C)
MDL: MFCD00041559
CAS-Nummer: 116279-08-4