9-Vinylanthracen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
V1708-1G V1708-5G
SIALV1708-1GEA 135 EUR
SIALV1708-1G SIALV1708-5G
9-Vinylanthracen, Sigma-Aldrich®
9-Vinylanthracen
Formel: C₁₆H₁₂
Molecular Weight: 204,27 g/mol
Siedepunkt: 377 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 64 °C
Dichte: 1,269 g/cm³ (–150.15 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00003576
CAS-Nummer: 2444-68-0
EINECS: 219-486-2