Chinuclidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-Azabicyclo[2.2.2]octan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
197602-10G
197602-1G
SIAL197602-10GEA
838
EUR
SIAL197602-10G
SIAL197602-1G
Chinuclidin, Sigma-Aldrich®
Chinuclidin
Formel:
C₇H₁₃N Molecular Weight: 111.19 g/mol Siedepunkt: 150 Dichte: 1.025 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00006690 CAS-Nummer: 100-76-5 EINECS: 202-887-1 UN: 2811 ADR: 6.1 II Merck Index: 12,08265 |