N-Bromsuccinimid ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Brom-1,4-butandisäureimid, 1-Brom-2,5-pyrrolidindion, N-Brom-1,4-butandisäureimid, 1-Brombernsteinsäureimid, NBS, N-Brombernsteinsäureimid
A15922.0B A15922.0I A15922.30
A15922.0BEA 129 EUR
A15922.0B A15922.0I A15922.30
N-Bromsuccinimid ≥99%
N-Bromsuccinimid
Purity: 99% CAS No.: 128-08-5 Molecular Formula: C4H4BrNO2 Formula Weight: 177.99 Odour: Pungent Melting Point: 175-180° dec. Beilstein Reference: 113916 Merck Reference: 14,1438 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00005510
Allylic bromination reagent. Cleaves peptides at tryptophyl residues
Formel: C₄H₄BrNO₂
Molecular Weight: 177.99 g/mol
Siedepunkt: 339
Schmelzpunkt: 175…180 °C (Zers.)
Dichte: 2.098
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005510
CAS-Nummer: 128-08-5
EINECS: 204-877-2
UN: 3261
ADR: 8 III
Merck Index: 13,01423