N-Bromsuccinimid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 1-Brom-1,4-butandisäureimid, 1-Brom-2,5-pyrrolidindion, N-Brom-1,4-butandisäureimid, 1-Brombernsteinsäureimid, NBS, N-Brombernsteinsäureimid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.01949.0005 8.01949.0250 8.01949.1000 8.01949.9025
8.01949.0005EA 29.5 EUR
8.01949.0005 8.01949.0250 8.01949.1000 8.01949.9025
N-Bromsuccinimid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
N-Bromsuccinimid
Formel: C₄H₄BrNO₂
Molecular Weight: 177.99 g/mol
Siedepunkt: 339
Schmelzpunkt: 174…179 °C
Dichte: 2.098 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005510
CAS-Nummer: 128-08-5
EINECS: 204-877-2
UN: 3085
ADR: 5.1 (8) II
Merck Index: 13,01423
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 14.8 g/l (20 °C) (decomposition)
Melting Point 174 - 179 °C
Molar Mass 177.98 g/mol
Bulk Density 750 kg/m3
Vapor Pressure 14.8 hPa (20 °C)
Density 2.1 g/cm3 (20 °C)
Synonyms NBS
Hill Formula C4H4BrNO2