N-Chlorsuccinimid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: N-Chlor-1,4-butandisäureimid, N-Chlorbernsteinsäureimid, 1-Chlorbernsteinsäureimid, NCS, 1-Chlor-2,5-pyrrolidindion, Succinchlorimid, 1-Chlor-1,4-butandisäureimid, 1-Chlorazacyclopentan-2,5-dion
149251000 149255000 149250025
ACRO149251000EA 29.4 EUR
ACRO149251000 ACRO149255000 ACRO149250025
N-Chlorsuccinimid 97%
N-Chlorsuccinimid
Formel: C₄H₄ClNO₂
Molecular Weight: 133,53 g/mol
Siedepunkt: 216,5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 144…150 °C
Dichte: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005511
CAS-Nummer: 128-09-6
EINECS: 204-878-8
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02183
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 144 to 150 °C
Titration Iodometric ≥96.0 % (on dry substance)
Loss on drying ≤4 % (2 g, 110 °C, 2 hrs)
Specific optical rotation +20.0° to +25.0° (20 °C, 589 nm) (c=1 in 8:2 AcOH/1M HCl)