N-Chlorsuccinimid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: N-Chlor-1,4-butandisäureimid, N-Chlorbernsteinsäureimid, 1-Chlorbernsteinsäureimid, NCS, 1-Chlor-2,5-pyrrolidindion, Succinchlorimid, 1-Chlor-1,4-butandisäureimid, 1-Chlorazacyclopentan-2,5-dion
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
109681-100G 109681-500G
SIAL109681-100GEA 30.7 EUR
SIAL109681-100G SIAL109681-500G
N-Chlorsuccinimid, Sigma-Aldrich®
N-Chlorsuccinimid
Formel: C₄H₄ClNO₂
Molecular Weight: 133,53 g/mol
Siedepunkt: 216,5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 148…151 °C
Dichte: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005511
CAS-Nummer: 128-09-6
EINECS: 204-878-8
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02183