2-Piperidon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: δ-Valerolactam

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

V209-100G V209-25G
SIALV209-100GEA 110 EUR
SIALV209-100G SIALV209-25G
2-Piperidon, Sigma-Aldrich®
2-Piperidon
Formel: C₅H₉NO
Molecular Weight: 99,13 g/mol
Siedepunkt: 256 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 35…38 °C
Dichte: 1,073 g/cm³ (40 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006037
CAS-Nummer: 675-20-7
EINECS: 211-622-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR