2-Pyrrolidon 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Pyrrolidin-2-one
132112500 132115000 132110025
ACRO132112500EA 32.2 EUR
ACRO132112500 ACRO132115000 ACRO132110025
2-Pyrrolidon 99%
2-Pyrrolidon
Formel: C₄H₇NO
Molecular Weight: 85,11 g/mol
Siedepunkt: 250 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 25,5 °C
Dichte: 1,103 g/cm³
Flammpunkt: 138 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005270
CAS-Nummer: 616-45-5
EINECS: 210-483-1
Merck Index: 12,08200
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or low melting mass (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4860 to 1.4880 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %