2-Pyrrolidon ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Pyrrolidin-2-one
A15332.36
A15332.A3
A15332.36EA
39.3
EUR
A15332.36
A15332.A3
2-Pyrrolidon ≥99%
2-Pyrrolidon
Purity: 99%
CAS No.: 616-45-5
Molecular Formula: C4H7NO
Formula Weight: 85.11
Flash Point:
Formel:
C₄H₇NO Molecular Weight: 85.11 g/mol Siedepunkt: 245 °C Schmelzpunkt: 23…25 °C Dichte: 1.12 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005270 CAS-Nummer: 616-45-5 EINECS: 210-483-1 Merck Index: 14,8016 |