2-Pyrrolidon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Pyrrolidin-2-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
83300-1L
83300-250ML
SIAL83300-1LEA
80.8
EUR
SIAL83300-1L
SIAL83300-250ML
2-Pyrrolidon, Sigma-Aldrich®
2-Pyrrolidon
Formel:
C₄H₇NO Molecular Weight: 85.11 g/mol Siedepunkt: 245 Schmelzpunkt: 24…26 °C Dichte: 1.1115 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 129 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005270 CAS-Nummer: 616-45-5 EINECS: 210-483-1 Merck Index: 12,08200 |