Succinimid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,5-Pyrrolidindion, Bernsteinsäureimid, 1,4-Butandisäureimid
348650050
348651000
348655000
ACRO348650050EA
29.7
EUR
ACRO348650050
ACRO348651000
ACRO348655000
Succinimid 98%
Succinimid
Formel:
C₄H₅NO₂ Molecular Weight: 99.09 g/mol Siedepunkt: 285…290 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 121…126 °C Flammpunkt: 201 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005495 CAS-Nummer: 123-56-8 EINECS: 204-635-6 Merck Index: 12,09040 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white to beige to light brown Powder or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 121 to 126 °C |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |