Succinimid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A13503.0B A13503.0I A13503.30
A13503.0BEA 126 EUR
A13503.0B A13503.0I A13503.30
Succinimid ≥98%
Succinimid
Purity: 98+% CAS No.: 123-56-8 Molecular Formula: C4H5NO2 Formula Weight: 99.09 Flash Point: 201°(393°F) Odour: Odourless pH: 4-6 Melting Point: 121-126° Boiling Point: 287-288° Beilstein Reference: 108440 Merck Reference: 14,8871 MDL No.: MFCD00005495
Formel: C₄H₅NO₂
Siedepunkt: 287…288 °C
Schmelzpunkt: 121…126 °C
Dichte: 1,410
Flammpunkt: 201 °C (393 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005495
CAS-Nummer: 123-56-8
EINECS: 204-635-6
Merck Index: 14,8871