N-Hydroxysuccinimid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Hydroxyazacyclopentan-2,5-dion, 1-Hydroxy-1,4-butandisäureimid, NHS, 1-Hydroxybernsteinsäureimid, 1-Hydroxy-2,5-pyrrolidindion, HOSu, N-Hydroxybernsteinsäureimid, N-Hydroxy-1,4-butandisäureimid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.04518.0025 8.04518.0100 8.04518.0500
8.04518.0025EA 49.2 EUR
8.04518.0025 8.04518.0100 8.04518.0500
N-Hydroxysuccinimid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
N-Hydroxysuccinimid
Formel: C₄H₅NO₃
Molecular Weight: 115,09 g/mol
Siedepunkt: 363 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 93…95 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005516
CAS-Nummer: 6066-82-6
EINECS: 228-001-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 93 - 100 °C
Molar Mass 115.09 g/mol
pH 5 - 7 (50 g/l, H2O, 20 °C)