N-Hydroxysuccinimid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Hydroxyazacyclopentan-2,5-dion, 1-Hydroxy-1,4-butandisäureimid, NHS, 1-Hydroxybernsteinsäureimid, 1-Hydroxy-2,5-pyrrolidindion, HOSu, N-Hydroxybernsteinsäureimid, N-Hydroxy-1,4-butandisäureimid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
130672-100G 130672-250G 130672-25G 130672-5G
SIAL130672-100GEA 108 EUR
SIAL130672-100G SIAL130672-250G SIAL130672-25G SIAL130672-5G
N-Hydroxysuccinimid, Sigma-Aldrich®
N-Hydroxysuccinimid
Formel: C₄H₅NO₃
Molecular Weight: 115,09 g/mol
Siedepunkt: 363 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 93…95 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005516
CAS-Nummer: 6066-82-6
EINECS: 228-001-3