N-Hydroxysuccinimid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Hydroxyazacyclopentan-2,5-dion, 1-Hydroxy-1,4-butandisäureimid, NHS, 1-Hydroxybernsteinsäureimid, 1-Hydroxy-2,5-pyrrolidindion, HOSu, N-Hydroxybernsteinsäureimid, N-Hydroxy-1,4-butandisäureimid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
56480-100G 56480-1KG 56480-25G
SIAL56480-100GEA 173 EUR
SIAL56480-100G SIAL56480-1KG SIAL56480-25G
N-Hydroxysuccinimid, Sigma-Aldrich®
N-Hydroxysuccinimid
Formel: C₄H₅NO₃
Molecular Weight: 115.09 g/mol
Siedepunkt: 363
Schmelzpunkt: 93…95 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005516
CAS-Nummer: 6066-82-6
EINECS: 228-001-3