Pyrrolidin 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
132081000 132082500 132080010 132080025
ACRO132081000EA 28.5 EUR
ACRO132081000 ACRO132082500 ACRO132080010 ACRO132080025
Pyrrolidin 99+%
Pyrrolidin
Formel: C₄H₉N
Siedepunkt: 86…88 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –63 °C
Dichte: 0,866 g/cm³
Flammpunkt: 3 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005249
CAS-Nummer: 123-75-1
EINECS: 204-648-7
UN: 1922
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08199
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4421 to 1.4441 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤50 APHA