Pyrrolidin

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

SB01323-0 SB01326-1
MAYBSB01323-0EA 0 EUR
MAYBSB01323-0 MAYBSB01326-1
Pyrrolidin
Pyrrolidin
Formel: C₄H₉N
Siedepunkt: 87 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –63 °C
Dichte: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 3 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005249
CAS-Nummer: 123-75-1
EINECS: 204-648-7
UN: 1922
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08199

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR