Pyrrolidin zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Tetrahydropyrrol, Tetramethylenimin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.07494.0005 8.07494.0250 8.07494.1000
8.07494.0005EA 24.8 EUR
8.07494.0005 8.07494.0250 8.07494.1000
Pyrrolidin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Pyrrolidin
Formel: C₄H₉N
Molecular Weight: 71,12 g/mol
Siedepunkt: 87 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –63 °C
Dichte: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 3 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005249
CAS-Nummer: 123-75-1
EINECS: 204-648-7
UN: 1922
ADR: 3 (8),II
Merck Index: 12,08199

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -63 °C
Molar Mass 71.12 g/mol
Boiling Point 86 - 88 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 65 hPa (20 °C)
Flash Point 3 °C
Refractive Index 1.4435 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.6 - 10.6 %(V)
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
pH 12.9 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 345 °C
Saturation concentration 466 g/m3 (20 °C) Air
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR