Pyrrolidin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Tetrahydropyrrol, Tetramethylenimin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

83240-100ML 83240-25ML 83240-500ML
SIAL83240-100MLEA 51.5 EUR
SIAL83240-100ML SIAL83240-25ML SIAL83240-500ML
Pyrrolidin, Sigma-Aldrich®
Pyrrolidin
Formel: C₄H₉N
Molecular Weight: 71,12 g/mol
Siedepunkt: 87 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –63 °C
Dichte: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 3 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005249
CAS-Nummer: 123-75-1
EINECS: 204-648-7
UN: 1922
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08199

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR