Pyrrolidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Tetrahydropyrrol, Tetramethylenimin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W352316-1KG W352316-8KG
SIALW352316-1KGEA 110 EUR
SIALW352316-1KG SIALW352316-8KG
Pyrrolidin, Sigma-Aldrich®
Pyrrolidin
Formel: C₄H₉N
Molecular Weight: 71,12 g/mol
Siedepunkt: 87 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –63 °C
Dichte: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 3 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005249
CAS-Nummer: 123-75-1
EINECS: 204-648-7
UN: 1922
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08199