1-Ethyl-2-pyrrolidon 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: N-Ethyl-2-pyrrolidon, 1-Ethylazacyclopentan-2-on
163930250 163931000 163935000
ACRO163930250EA 42.7 EUR
ACRO163930250 ACRO163931000 ACRO163935000
1-Ethyl-2-pyrrolidon 98%
1-Ethyl-2-pyrrolidon
Formel: C₆H₁₁NO
Molecular Weight: 113,16 g/mol
Siedepunkt: 212,5 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –75 °C
Dichte: 0,998 g/cm³
Flammpunkt: 91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003199
CAS-Nummer: 2687-91-4
EINECS: 220-250-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4640 to 1.4680 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %