1-Ethyl-2-pyrrolidon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
N-Ethyl-2-pyrrolidon, 1-Ethylazacyclopentan-2-on
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
146358-500G
146358-100G
SIAL146358-500GEA
354
EUR
SIAL146358-500G
SIAL146358-100G
1-Ethyl-2-pyrrolidon, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-2-pyrrolidon
Formel:
C₆H₁₁NO Molecular Weight: 113,16 g/mol Siedepunkt: 97 °C (1013 hPa) Dichte: 0,9979 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003199 CAS-Nummer: 2687-91-4 EINECS: 220-250-6 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...