N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) 99.5% für die Peptidsynthese
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Methyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, 1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, Methyl Pyrrolidone
354900025 354900010 354900100
ACRO354900025EA 332 EUR
ACRO354900025 ACRO354900010 ACRO354900100
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) 99.5% für die Peptidsynthese
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP)
Formel: C₅H₉NO
Molecular Weight: 99.13 g/mol
Siedepunkt: 202 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –24 °C
Dichte: 1.03 g/cm³
Flammpunkt: 91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003193
CAS-Nummer: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Merck Index: 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.4 %
Color scale ≤10 APHA
Free amine ≤0.01 %