N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP), extra trocken über Molekularsieb 99.5%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Methyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, 1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, Methyl Pyrrolidone
364381000
364380010
364380025
364385000
364381000.EA
35.9
EUR
364381000.
364380010.
364380025.
364385000.
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP), extra trocken über Molekularsieb 99.5%, AcroSeal®
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP)
Formel:
C₅H₉NO Molecular Weight: 99.13 g/mol Siedepunkt: 202 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –24 °C Dichte: 1.03 g/cm³ Flammpunkt: 91 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003193 CAS-Nummer: 872-50-4 EINECS: 212-828-1 Merck Index: 13,06140 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.005 % (Coulometric) |
GC | ≥99.5 % |
Color scale | ≤50 APHA |