N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP), Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Methyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, 1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, Methyl Pyrrolidone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
78769-10ML-F
78769-5ML-F
78769-10ML-FEA
206
EUR
78769-10ML-F
78769-5ML-F
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP), Supelco®
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP)
Formel:
C₅H₉NO Molecular Weight: 99.13 g/mol Siedepunkt: 202 Schmelzpunkt: –24 °C Dichte: 1.033 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 91 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003193 CAS-Nummer: 872-50-4 EINECS: 212-828-1 Merck Index: 13,06140 |