4-Hydroxy-1-methylpiperidin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Methyl-4-piperidinol, 1-Methylpiperidin-4-ol
L06415.22 L06415.36
L06415.22EA 43.5 EUR
L06415.22 L06415.36
4-Hydroxy-1-methylpiperidin ≥98%
4-Hydroxy-1-methylpiperidin
Purity: 98% CAS No.: 106-52-5 Molecular Formula: C6H13NO Formula Weight: 115.18 Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.4790 Melting Point: 26-30° Boiling Point: 198-200° Beilstein Reference: 103024 MDL No.: MFCD00006500
Formel: C₆H₁₃NO
Molecular Weight: 115.18 g/mol
Siedepunkt: 198…200 °C
Schmelzpunkt: 26…30 °C
Dichte: 0.98
Flammpunkt: 87 °C (188 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006500
CAS-Nummer: 106-52-5
EINECS: 203-406-8