1-Methylpiperidin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
127480100 127482500 127480010
ACRO127480100EA 23.4 EUR
ACRO127480100 ACRO127482500 ACRO127480010
1-Methylpiperidin 99%
1-Methylpiperidin
Formel: C₆H₁₃N
Siedepunkt: 105…108 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –50 °C
Dichte: 0,82 g/cm³
Flammpunkt: 3 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006491
CAS-Nummer: 626-67-5
EINECS: 210-959-9
UN: 2399
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4368 to 1.4388 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %