1-Methylpyrrolidin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
N-Methylpyrrolidine
127611000
127615000
127610025
ACRO127611000EA
36.5
EUR
ACRO127611000
ACRO127615000
ACRO127610025
1-Methylpyrrolidin 98%
1-Methylpyrrolidin
Formel:
C₅H₁₁N Molecular Weight: 85.15 g/mol Siedepunkt: 80…81 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –90 °C Dichte: 0.819 g/cm³ Flammpunkt: –21 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003173 CAS-Nummer: 120-94-5 EINECS: 204-438-5 UN: 3286 ADR: 3 II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4230 to 1.4260 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |