1-Methylpyrrolidin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: N-Methylpyrrolidine
B23799.22 B23799.36
B23799.22EA 32.1 EUR
B23799.22 B23799.36
1-Methylpyrrolidin ≥98%
1-Methylpyrrolidin
Purity: 98% CAS No.: 120-94-5 Molecular Formula: C5H11N Formula Weight: 85.15 Flash Point: -18°(0°F) Refractive Index: 1.4247 Odour: Amine-like pH: 11.3 Melting Point: -90° Boiling Point: 80-81° UN No.: 3286 MDL No.: MFCD00003173
Formel: C₅H₁₁N
Molecular Weight: 85,15 g/mol
Siedepunkt: 80…81 °C
Schmelzpunkt: –90 °C
Dichte: 0,799
Flammpunkt: –18 °C (0 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003173
CAS-Nummer: 120-94-5
EINECS: 204-438-5
UN: 3286
ADR: 3,II