1-Methylpyrrolidin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: N-Methylpyrrolidine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.16146.0010 8.16146.0100
8.16146.0010EA 35.7 EUR
8.16146.0010 8.16146.0100
1-Methylpyrrolidin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1-Methylpyrrolidin
Formel: C₅H₁₁N
Molecular Weight: 85.15 g/mol
Siedepunkt: 80
Schmelzpunkt: –76 °C
Dichte: 0.799 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003173
CAS-Nummer: 120-94-5
EINECS: 204-438-5
UN: 3286
ADR: 3 (6.1, 8) II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 213 g/l
Molar Mass 85.15 g/mol
Boiling Point 81 °C
Vapor Pressure 100 hPa (20 °C)
Flash Point -3 °C
Explosion Limit 1.1 - 9.1 %(V)
Density 0.799 g/cm3
pH 11.3 (1 g/l, H2O)
Ignition Point 170 °C DIN 51794