1-Methylpyrrolidin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: N-Methylpyrrolidine

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

69110-100ML 69110-500ML
SIAL69110-100MLEA 50.8 EUR
SIAL69110-100ML SIAL69110-500ML
1-Methylpyrrolidin, Sigma-Aldrich®
1-Methylpyrrolidin
Formel: C₅H₁₁N
Molecular Weight: 85.15 g/mol
Siedepunkt: 80
Schmelzpunkt: –76 °C
Dichte: 0.799 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003173
CAS-Nummer: 120-94-5
EINECS: 204-438-5
UN: 3286
ADR: 3 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR