1-Methylpyrrolidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
N-Methylpyrrolidine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M79204-100ML
M79204-500ML
M79204-5ML
SIALM79204-100MLEA
50.8
EUR
SIALM79204-100ML
SIALM79204-500ML
SIALM79204-5ML
1-Methylpyrrolidin, Sigma-Aldrich®
1-Methylpyrrolidin
Formel:
C₅H₁₁N Molecular Weight: 85.15 g/mol Siedepunkt: 80 Schmelzpunkt: –76 °C Dichte: 0.799 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003173 CAS-Nummer: 120-94-5 EINECS: 204-438-5 UN: 3286 ADR: 3 II |