2-Methylpyrrolidin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
365390020
365390100
ACRO365390020EA
111
EUR
ACRO365390020
ACRO365390100
2-Methylpyrrolidin 98%
2-Methylpyrrolidin
Formel:
C₅H₁₁N Molecular Weight: 85,15 g/mol Siedepunkt: 98…100 °C Dichte: 0,88 g/cm³ Flammpunkt: 2 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014491 CAS-Nummer: 765-38-8 EINECS: 212-144-3 UN: 2733 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4350 to 1.4370 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |