3-Methylpiperidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
M73001-100G M73001-5G
SIALM73001-100GEA 71.5 EUR
SIALM73001-100G SIALM73001-5G
3-Methylpiperidin, Sigma-Aldrich®
3-Methylpiperidin
Formel: C₆H₁₃N
Molecular Weight: 99,18 g/mol
Siedepunkt: 125 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –24 °C
Dichte: 0,8635 g/cm³ (0 °C)
MDL: MFCD00005994
CAS-Nummer: 626-56-2
EINECS: 210-953-6