Cycloheximid
Lieferant: Serva
Gefahr
10700.02 10700.03 10700.04
SERA10700.02EA 233 EUR
SERA10700.02 SERA10700.03 SERA10700.04
Cycloheximid
Cycloheximid
Formel: C₁₅H₂₃NO₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082346
CAS-Nummer: 66-81-9
EINECS: 200-636-0
UN: 2811
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3abdf7ad3f7b3ea9e67fba3b6f3970c6627794be&vid=6f07d0130a35bc66b22ecee29fc6c31b20823099&prid=web&clid=SAPDAM